VWR® INCU-Line®, gekoelde incubator met grote capaciteit IL 500R
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® INCU-Line®
390-1705EA 3372 EUR
390-1705
VWR® INCU-Line®, gekoelde incubator met grote capaciteit IL 500R
Incubatoren Gekoelde incubatoren
Deze compressorgekoelde incubator met grote capaciteit en geforceerde luchtconvectie heeft een kamervolume van 469 liter en biedt een temperatuurbereik tussen 3 en 70 °C. Met een roestvrijstalen (DIN 1.4016) binnenkamer en een buitenkant met poedercoating. Dit model heeft een massieve buitendeur en een glazen binnendeur. De IL 500R beschikt over een multifunctionele microprocessorcontroller met 4,3" kleurenaanraakscherm met een intuïtief menu, USB-interface voor het downloaden van gegevens naar USB-stick en kan ook worden aangesloten op een LAN-netwerk.
  • Geheugen voor vijf gebruikersprogramma's, snel en eenvoudig wijzigen van parameters tijdens een lopend programma
  • Temperatuur-tijdprofiel met vijf segmenten en instelbare ramp-tijden (dagen/uren/minuten)
  • Timer van 1 min tot 366 dagen of continu gebruik
  • Geplande programmastart (datum en tijd instellen) en lusfunctie tot 255 keer
  • In het interne geheugen kunnen maximaal 10.000 gegevensrecords worden opgeslagen (maximaal 6 maanden bewaard)
  • Instelbare veiligheidsthermostaat voor over- en ondertemperatuur Klasse 3.3 (DIN 12880) beschermt monsters
Het milieuvriendelijke koudemiddel (R290) heeft een zeer laag aardopwarmingsvermogen (GWP is 3) en is met een voetafdruk van slechts 0,56 m² zeer ruimtebesparend. De IL 500R is uitgerust met zwenkwielen, toegangspoort (Ø 30 mm), deurslot, real-time klok en intern LED-licht. De optionele Premium Control Software (390-1323) wordt op een USB-stick geleverd, zodat deze naar een pc kan worden geüpload.
Tot de veiligheidsvoorzieningen behoren hoorbare en zichtbare temperatuuralarmen, een stroomuitvalcontrolesysteem, een opendeuralarm, een temperatuursensorstoringsalarm en een automatische diagnostische functie.
Leveringsinformatie: Unit wordt geleverd met 3 gecoate draadroosters, sleutels voor het slot (2 stuks), testcertificaat van de fabrikant bij 37 ºC, meertalige handleiding (kan worden gedownload van intern geheugen op USB-stick)