Adventurer® Semi-Micro Balances
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30852307 30852308 30852309 30852310 30852311 30852312
611-5608EA 5265 EUR
611-5608 611-5609 611-5610 611-5611 611-5612 611-5613
Adventurer® Semi-Micro Balances
Balansen en Weegschalen
Intuïtieve weegschalen ontworpen voor routinematig wegen. De OHAUS Adventurer biedt de ideale balans tussen inventieve functies en functionele, ongecompliceerde weegmogelijkheden en bevat alle toepassingen die nodig zijn voor routinematig wegen en meten. Met een kleurentouchscreen, drie niveaus gebruikersbeheer om te voldoen aan GLP/GMP-nalevingsmogelijkheden, twee USB-poorten en nog veel meer, is Adventurer de meest complete balans in zijn klasse.
  • Kleurentouchscreen, gebruikersinterface op basis van pictogrammen en een ergonomisch ontwerp - waardoor ze eenvoudig te configureren en te gebruiken zijn
  • Functies zoals gespecialiseerde weegmodi, meerdere connectiviteitsopties en AutoCal™ bieden veelzijdigheid en flexibiliteit voor verschillende toepassingen
  • Duurzame constructie, grote weegoppervlakken, een ruimtebesparend ontwerp van het windscherm en een volledige behuizing in gebruik maken gebruik in laboratoria, onderwijs- en industriële omgevingen mogelijk
  • Dubbele USB-poorten, een USB-hostpoort aan de voorkant is gemakkelijk toegankelijk om gegevens van te laden en een tweede USB-apparaat bevindt zich aan de achterkant van de weegschaal dat kan worden gebruikt voor printer/pc
  • Adventurer is ontworpen met verschillende energiebesparende functies die helpen de impact op het milieu te verminderen. Deze omvatten automatische uitschakeling en helderheidsregelaars
  • Adventurer heeft een ruimtebesparend windscherm dat is ontworpen om de gebruikerservaring en toegankelijkheid te verbeteren
Eenvoudig te koppelen met Zebra-printer en heeft één ingebouwde labelafdruksjabloon.
De kloonfunctie stelt u in staat om gebruikers- en toepassingsinstellingen op te slaan op een USB-stick die eenvoudig kan worden gebruikt om extra Adventurer-balansen te configureren.
De indicatie voor een monstergewicht onder het minimum geeft duidelijk aan dat uw huidige monstergewicht onder uw gedefinieerde minimumlimiet ligt. Verhoog eenvoudig uw monstergewicht om ervoor te zorgen dat uw resultaten voldoen aan uw standaard.
Gebruikersbeheerfunctie zorgt voor gegevensbeveiliging en traceerbaarheid van gegevens. Drie niveaus gebruikersbeheerfunctie zorgt voor gegevensbeveiliging en traceerbaarheid van gegevens. Eén beheerder, twee supervisors en 10 gebruikers hebben vooraf ingestelde toegankelijkheid in de software.
Realtimeklok met GLP/GMP-gegevensfunctie houdt de tijd nauwkeurig bij, zelfs bij stroomuitval. GLP-gegevenscapaciteit heeft de mogelijkheid om monsternamen, projectnamen en weegschaal-ID's vast te leggen om te helpen voldoen aan traceerbaarheids- en nalevingsvereisten.
Certificaten: Metrologie (alleen AX…M…-modellen): OIML R76; EN 45501; Productveiligheid: IEC/EN 61010-1; Elektromagnetische compatibiliteit: IEC/EN 61326-1 (klasse B, basisvereisten); Nalevingsmarkeringen: UKCA, CSA; Overig: WEEE, RoHs.
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met AC-adapter en plastic beschermhoes voor gebruik.
Opgelet:
Order Now