Sterilisatiezakken voor gammastraling, zelfsluitend
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3312IRD 3315IRD 3320IRD 3322IRD 3330IRD 3334IRD 3335IRD
KACC3312IRDEA 386 EUR
KACC3312IRD KACC3315IRD KACC3320IRD KACC3322IRD KACC3330IRD KACC3334IRD KACC3335IRD
Sterilisatiezakken voor gammastraling, zelfsluitend
Zakken Sterilisatiezakken
Sterilisatiezakken met gammastraling kunnen worden gebruikt als primaire, secundaire of tertiaire verpakking van artikelen die een behandeling met gammastraling of sterilisatie zullen ondergaan.
  • Geschikt voor het verpakken van artikelen die worden blootgesteld aan gammastralingsdosisbereiken tussen 15 en 50 kGy
  • Na de bestralingsverwerking verandert de procesindicator van geel naar rood
  • De zakken bieden bescherming van de inhoud tegen omgevingsfactoren, die de steriliteit in gevaar kunnen brengen
  • Gemaakt van transparant, sterk, 3 mil dik polyolefinemateriaal van medische kwaliteit met een zelfsluitende zelfklevende sluiting
  • Voorzien van een startergleuf om het gemakkelijk openen van de zak te vergemakkelijken zonder dat er snij-instrumenten nodig zijn, die de inhoud zouden kunnen beschadigen
  • Gammabestralingsterilisatiezakken zijn niet autoclaveerbaar
Materiaal: LDPE
Sluitingstype: Zelfklevend
Steriliteit: Niet-steriel
Latex vrij: Ja
Certificaten: COC.