Adventurer® precisieweegschalen
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30805892 30805890 30805891 30805893 30805894 30805895 30805896 30805897 30805898
611-5601EA 2580 EUR
611-5601 611-5599 611-5600 611-5602 611-5603 611-5604 611-5605 611-5606 611-5607
Adventurer® precisieweegschalen
Balansen en Weegschalen
Intuïtieve weegschalen ontworpen voor routinematig wegen. De OHAUS Adventurer biedt de ideale balans tussen inventieve functies en functionele, ongecompliceerde weegmogelijkheden en bevat alle toepassingen die nodig zijn voor routinematig wegen en meten. Met een kleurentouchscreen, drie niveaus gebruikersbeheer om te voldoen aan GLP/GMP-nalevingsmogelijkheden, twee USB-poorten en nog veel meer, is Adventurer de meest complete balans in zijn klasse.
  • Kleurentouchscreen, gebruikersinterface op basis van pictogrammen en een ergonomisch ontwerp, waardoor ze