Potassium carbonate, anhydrous 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potash
IN14572A-100G IN14572A-1KG
APOSIN14572A-100GEA 22 EUR
APOSIN14572A-100G APOSIN14572A-1KG
Potassium carbonate, anhydrous 99%
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
Smeltpunt: 891 °C
Dichtheid: 2,43 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011382
CAS nummer: 584-08-7