COURIER™ 5000 verzendweegschalen
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30745890 30745891 30745892 30745893 30745894 30745895 30745896 30820402 30820403 30820404 30820405 30820408 30820406 30820407
OHAU30745890EA 326 EUR
OHAU30745890 OHAU30745891 OHAU30745892 OHAU30745893 OHAU30745894 OHAU30745895 OHAU30745896 OHAU30820402 OHAU30820403 OHAU30820404 OHAU30820405 OHAU30820408 OHAU30820406 OHAU30820407
COURIER™ 5000 verzendweegschalen
Balansen en Weegschalen
De verzendweegschalen uit de Courier 5000-serie hebben een stevig, laag profielontwerp met roestvrijstalen bovenkant, waardoor ze stevig genoeg zijn voor verzendtoepassingen en gemakkelijk schoon te maken zijn voor kleine veterinaire toepassingen.
  • Voor wegen, dynamisch wegen/display hold, gewichtswaarschuwing, totalisatie
  • 5-cijferig, 7-segment LCD-scherm met witte achtergrondverlichting, 28 mm hoge cijfers
  • Standaard AC-adapter of USB type C-kabel inbegrepen
  • Standaard USB type C-communicatie
  • ABS-indicator, platform van roestvrij staal 304, frame met poedercoating
  • 150% overbelastingsbeveiliging
Gegevens zijn duidelijk leesbaar op een groot, helder 28 mm-scherm en UPS-systeemcommunicatieprotocol is inbegrepen. De gepatenteerde 'Gewichtswaarschuwing'-modus waarschuwt gebruikers als pakketten te zwaar zijn, bijvoorbeeld om per post of vrachtwagen te worden verzonden.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now