Ready-to-Load™-kits, principes en toepassing van elektroforese op agarosegel
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
101-C 101
EDVO101-CEA 164 EUR
EDVO101-C EDVO101
Ready-to-Load™-kits, principes en toepassing van elektroforese op agarosegel
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Leeractiviteiten voor genetica
Ready-to-Load™-kit om te laten zien hoe moleculen op basis van verschillende grootte en lading kunnen worden gescheiden met behulp van elektroforese.
  • Voor 6 gels
  • Uit te voeren in 45 minuten
Overige benodigdheden: elektroforesetank, voedingsbron, verstelbare micropipetten (5-50 µl) met tips, weegschaal en magnetron of verwarmingsplaat.
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, Ready-to-Load™-kleurstofmonsters, UltraSpec-Agarose™-poeder, oplossing voor het oefenen van het laden van gel, elektroforesebuffer, gekalibreerde micropipet, cilinder van 100 ml met maatverdeling en pasteurpipetten met microtip.