Ready-to-Load™-kits, detectie van de gekkekoeienziekte
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
117 117-C
EDVO117EA 109 EUR
EDVO117 EDVO117-C
Ready-to-Load™-kits, detectie van de gekkekoeienziekte
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Leeractiviteiten voor genetica
BSE (Bovine spongiform encephalophathy), ook wel bekend als de gekkekoeienziekte, is een neurodegeneratieve, dodelijk aandoening bij runderen. Er wordt algemeen aangenomen dat het eten van rundvlees van met BSE besmette runderen de oorzaak is van een soortgelijke aandoening bij mensen, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. In dit experiment onderzoeken leerlingen gesimuleerde PCR-producten van verscheidene voederfabrikanten om mogelijke schendingen van het verbod op het toevoegen van dierlijk materiaal aan veevoer te bepalen.
  • Voor 6 labgroepen
Overige benodigdheden: elektroforesetank, voedingsbron, micropipetten (verstelbaar van 5 - 50 µl of vast volume van 40 µl) met tips en witlichtbox (aanbevolen).
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, Ready-to-Load™ DNA-monsters, agarosepoeder, oplossing voor het oefenen van het laden van gel, elektroforesebuffer, InstaStain® DNA-kleuring, gekalibreerd druppelpipet van 1 ml, cilinder van 100 ml met maatverdeling en pasteurpipetten met microtip.