Ready-to-Load™-kits, cholesteroldiagnostiek
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
118 118-C
EDVO118EA 109 EUR
EDVO118 EDVO118-C
Ready-to-Load™-kits, cholesteroldiagnostiek
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Leeractiviteiten voor genetica
Genetische tests kunnen worden gebruikt om te bepalen welke mensen een genetische aandoening hebben waardoor zij een verhoogd cholesterolgehalte hebben. Deze aandoening kan dodelijk zijn. Leerlingen kunnen zien hoe genetische tests worden uitgevoerd en meer te weten komen over DNA-elektroforese.
  • Voor 6 labgroepen
Overige benodigdheden: elektroforesetank, voedingsbron, micropipetten (verstelbaar van 5 tot 50 µl of vast volume van 40 µl) met tips en witlichtbox (aanbevolen).
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, Ready-to-Load™ DNA-monsters, agarosepoeder, oplossing voor het oefenen van het laden van gel, elektroforesebuffer, InstaStain® DNA-kleuring, gekalibreerd druppelpipet van 1 ml, cilinder van 100 ml met maatverdeling en pasteurpipetten met microtip.