Methylene blue, InstaStain® stain_DNA, Electrophoresis
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
2003 2004
EDVO2003EA 86.9 EUR
EDVO2003 EDVO2004
Methylene blue, InstaStain® stain_DNA, Electrophoresis
Methylene blue
Vellen InstaStain®-methyleenblauw kleuren gels in enkele minuten en geven een uniforme gelkleuring van hoge kwaliteit met uitstekende resultaten wat betreft fotografie. De vellen zijn milieuvriendelijk en produceren geen grote hoeveelheden vloeibare kleurstof of afval.
They are environmentally friendly, avoiding large amounts of liquid stain and waste disposal.
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319.86 g/mol
Smeltpunt: 180
MDL Nummer: MFCD00150008
CAS nummer: 61-73-4
Merck Index: 12,06137