Ready-to-Load™-kits, DNA-splitspatronen van restrictie-enzymen
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
102 102-C
EDVO102EA 109 EUR
EDVO102 EDVO102-C
Ready-to-Load™-kits, DNA-splitspatronen van restrictie-enzymen
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Leeractiviteiten voor genetica
Plasmide- en lambda-DNA worden voorverteerd met restrictie-endonucleasen die dubbelstrengs-DNA herkennen en bij of in bepaalde basesequenties doorknippen. De digests worden gescheiden door middel van elektroforese op agarosegel.
  • Voor 6 labgroepen
Overige benodigdheden: elektroforesetank, voedingsbron, micropipetten (verstelbaar van 5-50 µl of vast volume van 40 µl) met tips en witlichtbox (aanbevolen).
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, Ready-to-Load™ DNA-monsters, agarosepoeder, oplossing voor het oefenen van het laden van gel, elektroforesebuffer, InstaStain® DNA-kleuring, gekalibreerd druppelpipet van 1 ml, cilinder van 100 ml met maatverdeling en pasteurpipetten met microtip.