Ready-to-Load™ Kits, PCR
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
103 103-C
EDVO103EA 109 EUR
EDVO103 EDVO103-C
Ready-to-Load™ Kits, PCR
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie PCR-leeractiviteiten
Met de Ready-to-Load™ PCR-kit kunnen leerlingen kennismaken met de principes en toepassingen van polymerasekettingreacties (Polymerase Chain Reaction, PCR). Dit simulatie-experiment bevat geen menselijk DNA en er is geen thermocycler voor nodig.
  • Voor 6 labgroepen
Overige benodigdheden: elektroforesetank, voedingsbron, micropipetten (verstelbaar van 5 - 50 µl of vast volume van 40 µl) met tips en witlichtbox (aanbevolen).
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, Ready-to-Load™ DNA-monsters, agarosepoeder, oplossing voor het oefenen van hetMore Product Information