Ready-to-Load™-kits, familiestamboom voor detectie van een kankergen
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115 115-C
EDVO115EA 109 EUR
EDVO115 EDVO115-C
Ready-to-Load™-kits, familiestamboom voor detectie van een kankergen
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Leeractiviteiten voor genetica
In dit experiment bepalen leerlingen een stamboom voor een familie die waarschijnlijk drager is van een mutatie in het p53-gen. Daarna wordt een diagnostische agarosegelanalyse uitgevoerd om de toestand van het p53-gen voor afzonderlijke familieleden te bepalen.
  • Voor 6 labgroepen
Overige benodigdheden: elektroforesetank, voedingsbron, micropipetten (verstelbaar van 5-50 µl of vast volume van 40 µl) met tips en witlichtbox (aanbevolen).
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, Ready-to-Load™ DNA-monsters, agarosepoeder, oplossing voor hetMore Product Information