Ready-to-Load™-kits, analyse van EcoRI-splitspatronen van lambda-DNA
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112 112-C
EDVO112EA 109 EUR
EDVO112 EDVO112-C
Ready-to-Load™-kits, analyse van EcoRI-splitspatronen van lambda-DNA
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Leeractiviteiten voor genetica
Ready-to-Load™-kit voor het introduceren van het gebruik van restrictie-enzymen als hulpmiddel voor het splitsen van lambda-DNA op specifieke nucleotidesequenties.
  • Voor 6 labgroepen
Also required: Electrophoresis tank, power supply, micropipettes (5 to 50 µl adjustable or 40 µl fixed volume) with tips, and a white light box is recommended.
Leveringsinformatie: Kit includes instructions, Ready-to-Load™ DNA samples, agarose powder, practice gel loading solution, electrophoresis buffer, InstaStain® DNA stain, 1 ml calibrated drop pipette, 100 mlMore Product Information