Ready-to-Load™-kits, DNA-vingerafdrukken I: identificatie van DNA door restrictiefragmentatiepatronen
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
109 109-C
EDVO109EA 109 EUR
EDVO109 EDVO109-C
Ready-to-Load™-kits, DNA-vingerafdrukken I: identificatie van DNA door restrictiefragmentatiepatronen
Educatief materiaal Educatief materiaal over forensische wetenschappen Forensische kits
In deze Ready-to-Load™-kit worden de basisconcepten van DNA-vingerafdrukken behandeld door DNA van een plaats delict te vergelijken met DNA van een verdachte. De patronen van de vingerafdruk worden gescheiden door middel van elektroforese op agarosegel en de leerlingen bepalen wie het misdrijf kan hebben gepleegd.
  • Voor 6 labgroepen
Overige benodigdheden: elektroforesetank, voedingsbron, micropipetten (verstelbaar van 5-50 µl of vast volume van 40 µl) met tips en witlichtbox (aanbevolen).
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, Ready-to-Load™ DNA-monsters, agarosepoeder, oplossing voor het oefenen van het laden van gel, elektroforesebuffer, InstaStain® DNA-kleuring, gekalibreerd druppelpipet van 1 ml, cilinder van 100 ml met maatverdeling en pasteurpipetten met microtip.