Ready-to-Load™-kits, in kaart brengen van restrictielocaties op plasmide-DNA
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
105 105-C
EDVO105EA 109 EUR
EDVO105 EDVO105-C
Ready-to-Load™-kits, in kaart brengen van restrictielocaties op plasmide-DNA
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Leeractiviteiten voor genetica
DNA-mapping is een veelgebruikte procedure die wordt gebruikt om de locatie van genen te bepalen. In dit experiment worden DNA-markers en voorverteerde plasmide-DNA-fragmenten in kaart gebracht met behulp van elektroforese op agarosegel.
  • Voor 6 labgroepen
Overige benodigdheden: elektroforesetank, voedingsbron, micropipetten (verstelbaar van 5 - 50 µl of vast volume van 40 µl) met tips en witlichtbox (aanbevolen).
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, Ready-to-Load™ DNA-monsters, agarosepoeder, oplossing voor het oefenen van het laden van gel, elektroforesebuffer, InstaStain® DNA-kleuring, gekalibreerd druppelpipet van 1 ml, cilinder van 100 ml met maatverdeling en pasteurpipetten met microtip.