Hittebestendige handschoenen, Clavies® biohazard autoclave gloves
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H132010000 H132010001
112-1990EA 100 EUR
112-1990 112-1991
Hittebestendige handschoenen, Clavies® biohazard autoclave gloves
Handschoenen
Deze zachte, plooibare 100% katoenen badstof handschoenen zijn uitstekend voor het hanteren van hete voorwerpen uit de autoclaaf of oven, of voor andere hittebescherming in het labo, de school of universiteit. Beschermt de handen en de onderarmen bij het uitladen van de autoclaaf.
  • Felle oranje kleur voor onmiddellijke identificatie en zichtbaarheid
  • Hittebestendig tot 232 °C
  • Beschikbaar met een langere manchet (28 cm), ideaal voor gebruik in grotere autoclaven
  • De badstoffen structuur is machinewasbaar en -droogbaar