Experimentenkits, morfologie van kankercellen
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EDVO990EA 176 EUR
EDVO990
Experimentenkits, morfologie van kankercellen
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Physiology and Health Learning Activities
Wanneer normale cellen op kweek worden gezet, stoppen ze met groeien wanneer er geen ruimte meer is (contactinhibitie). Kankercellen op kweek groeien ongecontroleerd omdat zij deze eigenschap niet meer hebben. Hierdoor kunnen er tumoren worden gevormd in het lichaam. Ook kunnen er vele verschillende celtypen aanwezig zijn in één enkele tumor. Met dit experiment kunnen leerlingen de verschillen in groei en celtype tussen normale cellen en kankercellen zien.
  • Voor 6 labgroepen
  • Uit te voeren in 35 minuten
  • Microscoop met vergroting van 400x nodig
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, multispot-objectglaasjes (met elk 2 celtypen), fixeermiddel, eosine- en methyleenblauwkleuring, preparatiemedium, dekglaasjes, pasteurpipetten en een dompelbad.