Experimentenkits, analyse en vergelijking van zoogdierceltypen
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EDVO986EA 189 EUR
EDVO986
Experimentenkits, analyse en vergelijking van zoogdierceltypen
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Physiology and Health Learning Activities
Bestudeer de verschillen tussen zoogdierceltypen en hoe deze cellen functioneren. De cellen zijn aangebracht op microscoopglaasjes en leerlingen kleuren de cellen op het objectglaasje om de morfologische kenmerken van de celtypen te kunnen bekijken. Deze cellen zijn zeer veilig voor gebruik in het klaslokaal.
  • Voor 6 labgroepen
  • Uit te voeren in 35 minuten
  • Microscoop met vergroting van 400x nodig
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, multispot-objectglaasjes (met elk 4 celtypen), eosine- en methyleenblauwkleuring, preparatiemedium, dekglaasjes, pasteurpipetten en een dompelbad.