Ready-to-Load™-kits, waarom ziet iedereen er anders uit?
Leverancier: Edvotek
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Ready-to-Load™
763-0007EA 93 EUR
763-0007
Ready-to-Load™-kits, waarom ziet iedereen er anders uit?
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Leeractiviteiten voor genetica
Deze kit is bedoeld om leerlingen te laten zien dat de fysieke kenmerken van mensen een weerspiegeling is van hun genen. Bij deze simulatie maken leerlingen gebruik van elektroforese om kleurstoffen te scheiden die genetische kenmerken vertegenwoordigen.
  • Voor 10 labgroepen
  • Uit te voeren in 45 minuten
Overige benodigdheden: elektroforesetank en voedingsbron.
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, Ready-to-Load™-kleurstofmonsters, agarosepoeder, oplossing voor het oefenen van het laden van gel, elektroforesebuffer en pasteurpipetten met microtip.