Experimentenkits, op bloed gebaseerde diagnose van kanker
Leverancier: EDVOTEK EUROPE LTD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EDVO141EA 148 EUR
EDVO141
Experimentenkits, op bloed gebaseerde diagnose van kanker
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Physiology and Health Learning Activities
Kankercellen verschillen van normale cellen in de combinaties van proteïnen die aanwezig zijn op het oppervlak. Antilichamen tegen deze proteïnen binden zich specifiek aan kankercellen en niet aan normale cellen. Hierdoor kan kanker in een vroeg stadium worden ontdekt, en wordt een mogelijke methode gecreëerd voor het toedienen van kankertherapieën. In dit simulatie-experiment worden de reactie van kankercelmarkers en de bijbehorende antigenen gedemonstreerd.
  • Voor 10 labgroepen
  • Uit te voeren in 35 minuten
Leveringsinformatie: De kit bevat instructies, microtiterplaten, kankercelmarkers, markers voor normale cellen, pasteurpipetten en een buffer.