COURIER™ 1000 compacte draagbare verzendweegschalen
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30820352 30820353 30820354 30822685
OHAU30820352EA 145 EUR
OHAU30820352 OHAU30820353 OHAU30820354 OHAU30822685
COURIER™ 1000 compacte draagbare verzendweegschalen
Balansen en Weegschalen
Courier 1000-serie verzendweegschalen, een veelzijdige lijn van lichtgewicht, duurzame weegapparatuur die alles aankan, van algemene verzendtoepassingen voor bedrijven tot lichte weegtaken voor dierenartspraktijken.
  • Display: 4-cijferig, 7-segment LCD, 20 mm hoge cijfers
  • Bediening: AC-adapter (meegeleverd) of 3 C (LR14) batterijen (niet meegeleverd)
  • Constructie: ABS-behuizing en platform, roestvrijstalen platform (accessoire apart verkrijgbaar), transporthandgrepen
  • 150% overbelastingsbeveiliging
Het ultracompacte ABS-kunststof ontwerp combineert lichtgewicht en duurzaamheid. Koeriersweegschalen zijn uitzonderlijk gemakkelijk te vervoeren dankzij hun geïntegreerde handgrepen.
Groot 20 mm hoog display werkt met dynamische weegmodus om gegevens op te slaan en ervoor te zorgen dat deze gemakkelijk toegankelijk zijn bij het wegen van pakketten. Het is ook ideaal voor het wegen van kleine dieren in veterinair gebruik.
Werkt op batterijen (batterijen niet meegeleverd) voor gebruik op kantoor of in de winkel. Inclusief AC-adapter.
Toepassingen: Wegen (5 eenheden), dynamisch wegen
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now