Erlenmeyers met inkepingen, met of zonder membraanschroefdop, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
212833655 212834454 212835459 212834405
214-0234EA 20.9 EUR
214-0234 214-0235 214-0340 392-0393
Erlenmeyers met inkepingen, met of zonder membraanschroefdop, DURAN®
Kolven Erlenmeyers
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder met of zonder PP-schroefdop met PTFE-membraan.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Vier inkepingen zorgen voor een turbulente stroming, waardoor het oppervlak van de vloeistof toeneemt en een grotere gasuitwisseling mogelijk is in vergelijking met erlenmeyers met vlakke bodem. Compleet met of zonder PTFE-schroefdop met membraan van 0,2 μm (GL 45); dop en kolf zijnMore Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale