Magnetische roerders voor celculturen, serie bioMIXdrive
Leverancier: 2MAG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
80002 80001 80003 80004 98400_UK 98604_UK 98604_CH 98604 98500_UK 98500 98400_CH 98400 98500_CH
442-0790EA 1228 EUR
442-0790 442-0789 442-0791 442-0792 442-0776 442-0782 442-0781 442-0780 442-0779 442-0777 442-0775 442-0774 442-0778
Magnetische roerders voor celculturen, serie bioMIXdrive
Roerders Magnetische roerders, meerdere posities
Roersystemen voor zorgvuldig mengen van celculturen. Geschikt voor cultuurkolven met systemen met draaiend schroefblad of draaiende kogel. De hermetisch gesloten, roestvrijstalen behuizing is water-, bacterie- en stofdicht.
  • Uitzonderlijk langzaam en 100% schokvrij mengen
  • Onderdompelbaar in waterbaden
  • Ontworpen voor langdurig gebruik in CO₂-incubatore
Beschermingsklasse: IP 68.
External control unit (must be ordered separately).
SoftStart voor betrouwbare en veilige versnelling van de roerstaaf
QuickSet voor instellen van start- en maximale snelheid
Opslag van laatste werkstatus bij uitschakeling
Digitaal display voor toerentalinstellinge
bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S:
Regeleenheden voor de aansluiting van 1 bioMIXdrive 1, 2, 3 of 4 roerders. Vermogensinstelling in 10 stappen. bioMIXcontrol S is stapelbaar.
bioMIXcontrol MS4: Regeleenheid voor de aansluiting van 4 bioMIXdrive 1-roerders. Afzonderlijke en onafhankelijke toerentalinstelling voor elke aansluiting.
Certificaten: Beschermingsklasse: IP 20.