Vriezers met ultralage temperatuur, TSX Universal
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TSX40086FA TSX50086FA TSX60086FA TSX70086FA
471-1315EA 19600 EUR
471-1315 471-1316 471-1317 471-1318
Vriezers met ultralage temperatuur, TSX Universal
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
TSX Universal Series ULT-vriezers zijn het toppunt van betrouwbaarheid, duurzaamheid en innovatie en bevatten inzichten uit meer dan 80 jaar ervaring om elk aspect van het systeem te verbeteren. Updates van de compressoren met variabele snelheid hebben de TSX Universal aanpasbaar gemaakt in alle workflows. Ze zijn verkrijgbaar in vier capaciteiten, zijn ENERGY STAR®-gecertificeerd met een verbetering van de energie-efficiëntie van 33%, ACT-gelabeld en geproduceerd in een Zero-Waste to Landfill-gecertificeerde fabriek.
  • Universele V-Drive-technologie zorgt voor een kleinere piekvariatie, snellere hersteltijden, een lager energieverbruik en een verbeterde pull-down-tijd
  • Verbeterde gebruikersinterface: Volledig capacitief touchscreen van 7 inch
  • Verkorte snelle herintredingstijden: Verbeterde drukontlastingspoort maakt herintreding in slechts 30 seconden mogelijk, waardoor een ononderbroken toegang tot de vriezer wordt gegarandeerd
  • Uitgebreid setpointbereik: −40 tot −86 °C
  • Universele spanning: Werkt op 100 tot 230 V, 50/60 Hz, waardoor inkoop- en kwalificatiestrategieën worden gestroomlijnd, van vroege R&D tot wereldwijde klinische onderzoeken
  • Vereenvoudigde updates: Ingebouwde software stroomlijnt het opstarten en de integratie, waardoor het gemakkelijker wordt om toegang te krijgen tot de nieuwste updates en deze te installeren, voor continue toegang tot nieuwe functies
  • Toonaangevende garantie: 12 jaar op compressoronderdelen en vijf jaar op eenheid
Dankzij het fluisterstille geluid onder de 44 dBA kan de TSX Universal ULT overal worden geplaatst zonder geluidsoverlast te veroorzaken. Connectiviteitsintegratieoplossingen helpen bij het monitoren, delen en analyseren van gegevens, waardoor gestroomlijnde processen en verbeterde onderzoeksresultaten mogelijk worden.
Door ecologische duurzaamheidsprincipes in elke ontwerpstap op te nemen, wordt de milieu-impact van deze producten al vroeg in het ontwerpproces verminderd, waardoor we onze belofte kunnen waarmaken om tegen 2050 een netto-nul-uitstoot te bereiken en tegelijkertijd klanten worden geholpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Onze strategie richt zich op vijf belangrijke impactgebieden: Minder gevaarlijk, minder afval, energiezuiniger, verantwoord verpakt en langere levensduur. Alle TSX Universal ULT's verslaan de huidige ENERGY STAR-criteria met ruime marges en zijn gepositioneerd om in de toekomst aan de strengere eisen te voldoen.
Keuze uit vier capaciteiten: 400, 500, 600 en 700 (50,8 mm doos)
Certificaten: Conformiteitscertificaat, EG-conformiteitsverklaring, certificering van kalibratie, QC-testlogboekbladen en QC-temperatuurgrafieken.
Bestelinformatie: Toebehoren moeten afzonderlijk besteld worden. Ter plaatse geïnstalleerde opties en accessoires moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde professional. Opties zijn onder meer roestvrijstalen interieurs, vijf binnendeuren, rekken, LN2- en CO2-back-upsystemen, statuslicht, IQ/OQ-documenten en elektronische sloten.