Centrifugaalconcentratoren, Vivacon® 2
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VN02H02 VN02H22 VN02H32 VN02H42 VN02H92
518-0013EA 633 EUR
518-0013 518-0015 518-0017 518-0019 518-0021
Centrifugaalconcentratoren, Vivacon® 2
Filters Centrifugefilters
Voor monsters van maximaal 2 ml; membraan: Hydrosart® van geregenereerde cellulose. Vivacon® 2-centrifugaalconcentratoren zijn ontworpen voor DNA-concentratie, bufferuitwisselingstoepassingen en primerverwijdering. Ze hebben een horizontaal membraan dat de voorkeur heeft van sommige gebruikers vanwege de consistentie met eerder gebruikte procedures en reproduceerbaarheid.
  • Optimale prestaties bij sterk verdunde monsters, bijv. forensische monsters
  • Materialen met geringe binding; hoog terugwingehalte, zelfs bij verdunde monsters
  • Mogelijkheid om opnieuw te