Centrifugaalconcentratoren, Vivacon® 500
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VN01H21 VN01H02 VN01H22 VN01H31 VN01H32 VN01H41 VN01H42 VN01H91 VN01H01 VN01H92 VN01H82
518-0002EA 144 EUR
518-0002 518-0001 518-0003 518-0004 518-0005 518-0006 518-0007 518-0008 518-0000 518-0009 518-0056
Centrifugaalconcentratoren, Vivacon® 500
Filters Centrifugefilters
Voor monsters van maximaal 500 µl; membraan: Hydrosart® van geregenereerde cellulose. Vivacon® 500-centrifugaalconcentratoren zijn ontworpen voor concentratie en 'rebuffering' van DNA en eiwitten. Ze hebben een horizontaal membraan dat de voorkeur heeft van sommige gebruikers vanwege de consistentie met eerder gebruikte procedures en reproduceerbaarheid.
  • Optimale prestaties bij sterk verdunde monsters, bijv. forensische monsters
  • Materialen met geringe binding; hoog terugwingehalte, zelfs bij verdunde monsters
  • Mogelijkheid om opnieuw te centrifugeren; volledige en zeer reproduceerbare monsterterugwinning
  • Volumeschaalverdeling en moleculaire gewichtscut-off gedrukt op individuele apparaten
* Startpakket.