Ultrapuur watersystemen, arium® basic
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H2OBASIC-B H2OBASIC-T
171-0392EA 5290 EUR
171-0392 171-0393
Ultrapuur watersystemen, arium® basic
Waterzuiveringssystemen Puur- en ultrapuur-watersystemen
Het arium® basic-systeem levert ultrazuiver water volgens de norm ASTM type 1 en wordt gebruikt voor zowel kritische toepassingen als standaardanalyses. De arium® basic is een kosteneffectief alternatief voor de kritische gebruiker, dat beschikt over de belangrijkste functies voor de productie van ultrazuiver water en dat bovendien zeer gebruiksvriendelijk is.
  • Compact ontwerp, flexibel in gebruik en gemakkelijk in het onderhoud
  • Innovatieve glazen regeleenheid met aanraakfunctie
  • Tijdgeregelde dosering
  • Geleidbaarheidsmeting voor geproduceerd water
  • Service-
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model arium® DI-B, basis arium® DI-T, basic
Environmentally Preferable
Voedingswater RO-water (100 µS/cm), gedestilleerd water (4 µS/cm), gedeïoniseerd water (20 µS/cm) RO-water (100 µS/cm), gedestilleerd water (4 µS/cm), gedeïoniseerd water (20 µS/cm)
Debiet Maximaal 2 (bij een druk van 2 bar zonder eindfilter) maximaal 2 (bij een druk van 2 bar zonder eindfilter)
Max. werkdruk 6,9 bar 6,9 bar
TOC-gehalte <5 ppb <5 ppb
Weerstand bij +25 °C 18,2 MΩcm 18,2 MΩcm
Bacteriën <1 CFU/1000 ml <1 CFU/1000 ml
Deeltje <1/ml bij 0,2 µm <1/ml bij 0,2 µm
b×d×h 350×451×492 mm 350×451×492 mm
Gewicht 17 (alleen systeem)/~27 kg (bedrijfsgewicht met volle tank) 17 (alleen systeem)/~27 kg (bedrijfsgewicht met volle tank)