DrySyn® verwarmingsblokken
Leverancier: ASYNT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ADS1 ADS2 ADS5 ADS3 ADS4 ADS6 ADS14-50 ADS14
460-0124EA 1500 EUR
460-0124 442-0872 460-0126 460-0125 442-0851 442-0856 ASYNADS14-50 442-1238
DrySyn® verwarmingsblokken
Blokverwarmers Blokken
De DrySyn verwarmingsblok-serie is het alternatief voor oliebaden en verwarmingsmantels De systemen maken schone, veilige synthese mogelijk voor enkelvoudige of meerdere reacties.
  • Compatibel met magneetroerders met verwarming
  • Veilige en snelle temperatuurstijging tot boven 300 ºC
  • Biedt plaats aan elke standaardkolf met ronde bodem, kolven met meerdere halzen zijn evenmin een probleem
  • Lagekomvorm voorkomt het breken van glaswerk en biedt goed zicht op de reactie
  • Chemicaliën- en solventenbestendige, propere anodisatieafwerking
  • Hittebestendige handvaten voor veilig en gemakkelijk optillen