1,3-Propanediol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for synthesis
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
87134.290EA 133 EUR
87134.290 87134.360
1,3-Propanediol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for synthesis
1,3-Propanediol
Formule: HO(CH₂)₃OH
Kookpunt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –32 °C
Dichtheid: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002949
CAS nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99.7 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 15 APHA
Water Max. 0.05 %