Rhodium 99,8 Metals basis, wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11576.BS 11576.BR 11576.BV 11576.CB
11576.BSEA 627 EUR
11576.BS 11576.BR 11576.BV 11576.CB
Rhodium 99,8 Metals basis, wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rhodium
Formule: Rh
MW: 102.9 g/mol
Kookpunt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1960
Dichtheid: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011201
CAS nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353