Quinhydrone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Benzoquinone-hydroquinone, p-Benzoquinone hydroquinone complex, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol (1:1)
A16681.14
A16681.22
A16681.14EA
38.9
EUR
A16681.14
A16681.22
Quinhydrone ≥97%
Quinhydrone
Formule:
C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂ MW: 218.21 g/mol Smeltpunt: 168…171 °C Dichtheid: 1.400 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010310 CAS nummer: 106-34-3 EINECS: 203-387-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,8058 |