Gibberellic acid
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
22278.01 22278.02 22278.03
SERA22278.01EA 0 EUR
SERA22278.01 SERA22278.02 SERA22278.03
Gibberellic acid
Gibberellic acid
Formule: C₁₉H₂₂O₆
Smeltpunt: 234 °C
Dichtheid: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079329
CAS nummer: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430