(±)-4-Chloromandelic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24264.06 B24264.14
B24264.06EA 39 EUR
B24264.06 B24264.14
(±)-4-Chloromandelic acid ≥98%
(±)-4-Chloromandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 492-86-4 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 117-122° Beilstein Reference: 1567759
Formule: C₈H₇ClO₃
Kookpunt: 361 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 117…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042724
CAS nummer: 492-86-4
EINECS: 207-764-6