(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13349.14 A13349.06 A13349.03
A13349.14EA 763 EUR
A13349.14 A13349.06 A13349.03
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid ≥98%
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 2394-20-9 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.17 Melting Point: 133-134° dec. MDL No.: MFCD00004235
Formule: C₉H₁₀O₅
Kookpunt: 421 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004235
CAS nummer: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070