(±)-2,4-Difluoromandelic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L10708.03 L10708.06
L10708.03EA 63.8 EUR
L10708.03 L10708.06
(±)-2,4-Difluoromandelic acid ≥97%
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Purity: 97% CAS No.: 132741-30-1 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD00061296
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061296
CAS nummer: 132741-30-1