(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22264.03 B22264.06
B22264.03EA 27.6 EUR
B22264.03 B22264.06
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid ≥98%
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 395-35-7 Molecular Formula: C9H7F3O3 Formula Weight: 220.15 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 2979949
Formule: C₉H₇F₃O₃
Kookpunt: 314 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 129…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009724
CAS nummer: 395-35-7
EINECS: 206-900-1