(±)-4-Fluoromandelic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13391.03
A13391.06
A13391.14
A13391.03EA
16.4
EUR
A13391.03
A13391.06
A13391.14
(±)-4-Fluoromandelic acid ≥98%
(±)-4-Fluoromandelic acid
Purity: 98%
CAS No.: 395-33-5
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 133-138°
Beilstein Reference: 2211001
Formule:
C₈H₇FO₃ Smeltpunt: 133…138 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00044402 CAS nummer: 395-33-5 EINECS: 206-899-8 |