3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L04783.06
L04783.14
L04783.06EA
43
EUR
L04783.06
L04783.14
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol ≥97%
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 6939-95-3
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point:
Formule:
C₈H₉ClO Kookpunt: 83…85 °C (1,5 mmHg) Dichtheid: 1,173 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00021864 CAS nummer: 6939-95-3 EINECS: 230-079-9 |