5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9275-5G PC9275-25G PC9275-100G PC9275-500G
APOSPC9275-5GEA 35.1 EUR
APOSPC9275-5G APOSPC9275-25G APOSPC9275-100G APOSPC9275-500G
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095094
CAS nummer: 375368-84-6