3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC912796-100MG PC912796-250MG PC912796-1G
APOSPC912796-100MGEA 109 EUR
APOSPC912796-100MG APOSPC912796-250MG APOSPC912796-1G
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃N
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11042620
CAS nummer: 445303-96-8