2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400549-250MG OR400549-1G OR400549-5G
APOSOR400549-250MGEA 176 EUR
APOSOR400549-250MG APOSOR400549-1G APOSOR400549-5G
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide
Formule: C₉H₈BrClO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12139079
CAS nummer: 30095-51-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III