2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC99407-250MG PC99407-1G PC99407-5G
APOSPC99407-250MGEA 179 EUR
APOSPC99407-250MG APOSPC99407-1G APOSPC99407-5G
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Formule: C₅H₂F₃NOS·H₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30742687
CAS nummer: 2097800-30-9