1-Iodoperfluorbutane tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC99446-25G PC99446-100G PC99446-500G
APOSPC99446-25GEA 23.4 EUR
APOSPC99446-25G APOSPC99446-100G APOSPC99446-500G
1-Iodoperfluorbutane tech
1-Iodoperfluorbutane
Formule: C₄F₉I
Kookpunt: 64…66 °C
Smeltpunt: –88 °C
Dichtheid: 2,01
Vlampunt: >115 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001062
CAS nummer: 423-39-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III