2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR45204-250MG OR45204-1G OR45204-5G
APOSOR45204-250MGEA 176 EUR
APOSOR45204-250MG APOSOR45204-1G APOSOR45204-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formule: C₈H₇NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32219466
CAS nummer: 2654087-86-0
UN: 1993