4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: B-(4-Ethynylphenyl)boronic Acid, (4-Ethynylphenyl)boronic Acid, 4-Ethynylbenzeneboronic Acid
OR361136-250MG OR361136-1G OR361136-5G
APOSOR361136-250MGEA 68.7 EUR
APOSOR361136-250MG APOSOR361136-1G APOSOR361136-5G
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 98%
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene
Formule: C₈H₇BO₂
MW: 145.95 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08689553
CAS nummer: 263368-72-5