Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54821-250MG OR54821-1G
APOSOR54821-250MGEA 22 EUR
APOSOR54821-250MG APOSOR54821-1G
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12546518
CAS nummer: 16867-56-4