2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethylene Glycol Mono[2-(diethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Diethylamino)ethoxy)ethanol
OR019105-5G OR019105-25G OR019105-100G
APOSOR019105-5GEA 22 EUR
APOSOR019105-5G APOSOR019105-25G APOSOR019105-100G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Formule: C₈H₁₉NO₂
MW: 161.25 g/mol
Kookpunt: 95 °C
Dichtheid: 0.954
Vlampunt: 93 °C
MDL Nummer: MFCD00020604
CAS nummer: 140-82-9