4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) (free radical) tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR019107-5G OR019107-25G OR019107-100G
APOSOR019107-5GEA 23.4 EUR
APOSOR019107-5G APOSOR019107-25G APOSOR019107-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) (free radical) tech
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Formule: C₉H₁₉N₂O
MW: 171.26 g/mol
Kookpunt: 98/3.75 mm °C
Smeltpunt: 33…39 °C
Dichtheid: 0.896
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006479
CAS nummer: 14691-88-4