(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR71106-100MG OR71106-500MG
APOSOR71106-100MGEA 184 EUR
APOSOR71106-100MG APOSOR71106-500MG
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Kookpunt: 281 °C
Dichtheid: 1,241
MDL Nummer: MFCD00468104
CAS nummer: 487-19-4